Przejdź do
P7561
Phentolamine methanesulfonate salt
≥98% (TLC), powder
Synonim(y):
2-(N-[m-Hydroxyphenyl]-p-toluidinomethyl)imidazoline
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
397,00 zł
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1510,00 zł
1283,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C17H19N3O · CH3SO3H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
377.46
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
EC Number:
200-604-6
MDL number:
Assay:
≥98% (TLC)
Form:
powder
397,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
color
white to yellow
mp
180-182 °C (lit.)
solubility
ethanol: 26 mg/mL, H2O: 50 mg/mL
originator
Novartis
SMILES string
CS(O)(=O)=O.Cc1ccc(cc1)N(CC2=NCCN2)c3cccc(O)c3
InChI
1S/C17H19N3O.CH4O3S/c1-13-5-7-14(8-6-13)20(12-17-18-9-10-19-17)15-3-2-4-16(21)11-15;1-5(2,3)4/h2-8,11,21H,9-10,12H2,1H3,(H,18,19);1H3,(H,2,3,4)
InChI key
OGIYDFVHFQEFKQ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
α-Adrenergic receptor antagonist; peripheral vasodilator.
Features and Benefits
This compound was developed by Novartis. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P7547Y0001127Y0001251
description
≥98% (TLC), powder
description
≥98% (TLC), powder
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
-
assay
-
form
powder
form
powder
form
-
form
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
solubility
ethanol: 26 mg/mL, H2O: 50 mg/mL
solubility
ethanol: 14 mg/mL, H2O: 20 mg/mL, H2O: unstable (prepare immediately prior to use)
solubility
-
solubility
-
color
white to off-white
color
white to off-white
color
-
color
-
Gene Information
human ... ADRA1A(148), ADRA1B(147), ADRA1D(146), ADRA2A(150), ADRA2B(151), ADRA2C(152)
Gene Information
human ... ADRA1A(148), ADRA1B(147), ADRA1D(146), ADRA2A(150), ADRA2B(151), ADRA2C(152)
Gene Information
human ... ADRA1A(148), ADRA1B(147), ADRA1D(146), ADRA2A(150), ADRA2B(151), ADRA2C(152)
Gene Information
human ... ADRA1A(148), ADRA1B(147), ADRA1D(146), ADRA2A(150), ADRA2B(151), ADRA2C(152)
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)