Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1890,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352207
1890,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócstorage condition
dry at room temperature
Quality Segment
detection method
fluorometric
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
PKH26 Reference Microbeads have a fluorescence intensity and light scatter characteristics similar to PKH26-labeled leukocytes. The reference microbeads are impregnated with PKH26 dye, then carefully formulated as a suspension to serve as a fluorescence intensity and count standard.
Application
Other Notes
For additional technical details on PKH Fluorescent Cell Linker Dyes including a comprehensive bibliography, please visit here.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| storage condition dry at room temperature | storage condition protect from light | storage condition protect from light | storage condition protect from light |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - |
| detection method fluorometric | detection method fluorometric | detection method fluorometric | detection method fluorometric |
| shipped in wet ice | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp |
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?