Przejdź do
P5575
Picloram
BioReagent, suitable for plant cell culture
Synonim(y):
4-Amino-3,5,6-trichloropyridine-2-carboxylic acid, 4-Amino-3,5,6-trichloropicolinic acid, Picloram
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2790,00 zł
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4920,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H3Cl3N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
241.46
UNSPSC Code:
10171502
NACRES:
NA.72
PubChem Substance ID:
EC Number:
217-636-1
Beilstein/REAXYS Number:
479075
MDL number:
2790,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
BioReagent
Quality Segment
form
powder
technique(s)
cell culture | plant: suitable
mp
200 °C (dec.) (lit.)
application(s)
agriculture
SMILES string
Nc1c(Cl)c(Cl)nc(C(O)=O)c1Cl
InChI
1S/C6H3Cl3N2O2/c7-1-3(10)2(8)5(9)11-4(1)6(12)13/h(H2,10,11)(H,12,13)
InChI key
NQQVFXUMIDALNH-UHFFFAOYSA-N
Application
Picloram has been used as a supplement in the growth media for culturing embryos.
Biochem/physiol Actions
Picloram (4-Amino-3,5,6-trichloropyridine-2-carboxylic acid) is a chlorinated systemic herbicide widely used for woody plant and broad-leaved weed control. Picloram induces direct somatic embryogenesis of Lilium longiflorum var. Ceb-dazzel.
Preparation Note
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A6685P5960D5417
technique(s)
cell culture | plant: suitable
technique(s)
cell culture | plant: suitable
technique(s)
cell culture | plant: suitable
technique(s)
cell culture | plant: suitable
application(s)
agriculture
application(s)
agriculture
application(s)
-
application(s)
agriculture
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
product line
BioReagent
product line
BioReagent
product line
BioXtra
product line
BioReagent
mp
200 °C (dec.) (lit.)
mp
-
mp
160-163 °C (lit.)
mp
112-116 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Picloram
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)