Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 872,00 zł 741,20 zł |
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2210,00 zł 1878,50 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H17N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
233.29
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
MDL number:
741,20 zł
Cena katalogowa872,00 złZaoszczędź 15%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
PTIO,
form
powder
Quality Segment
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1(C)N([O])C(c2ccccc2)=[N+]([O-])C1(C)C
InChI
1S/C13H17N2O2/c1-12(2)13(3,4)15(17)11(14(12)16)10-8-6-5-7-9-10/h5-9H,1-4H3
InChI key
DYUUGILMVYJEHY-UHFFFAOYSA-N
Application
2-phenyl-4, 4, 5, 5,-tetramethylimidazoline-1-oxyl 3-oxide (PTIO) has been used as a nitric oxide (NO) scavenger.
Biochem/physiol Actions
A stable radical scavenger for nitric oxide; affects NO without affecting NO synthase; has significant inhibitory activity against NO biological actions.
Stable radical scavenger for nitric oxide without affecting NO synthase; inhibits NO activity.
2-phenyl-4, 4, 5, 5,-tetramethylimidazoline-1-oxyl 3-oxide (PTIOs) derivatives react with nitric oxide (NO) to yield the corresponding imino nitroxides (PTIs) and nitrogen dioxide (NO2).
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form powder | form solid | form powder | form solid |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under PTIO
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?