Przejdź do
P4149
Poly(Glu, Ala, Tyr) sodium salt
Glu:Ala:Tyr (1:1:1), mol wt 20,000-50,000
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.26
MDL number:
Aby zapytać o ten produkt P4149, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
solid
feed ratio
Glu:Ala:Tyr (1:1:1)
mol wt
20,000-50,000
storage temp.
−20°C
Analysis Note
Molecular weight based on viscosity.
Other Notes
For additional technical information on polyamino acids please visit the Polyamino acid FAQ resource.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P015181357P4274
form
solid
form
solid
form
powder
form
solid
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
feed ratio
Glu:Ala:Tyr (1:1:1)
feed ratio
Glu:Tyr (1:1)
feed ratio
Glu:Tyr (4:1)
feed ratio
Lys:Tyr (1:1)
mol wt
20,000-50,000
mol wt
20,000-50,000
mol wt
20,000-50,000
mol wt
50,000-150,000
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)