This product is recombinant and does not carry an N-terminal histidine tag.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 369,00 zł |
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2190,00 zł |
20 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 5890,00 zł |
Informacje o tej pozycji
369,00 zł
conjugate
unconjugated
Quality Segment
form
essentially salt-free, lyophilized powder
technique(s)
ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
capacity
7-14 mg/mg, solid binding capacity (human IgG)
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
Gene Information
Staphylococcus aureus subsp. aureus NCTC 8325 ... SAOUHSC_00069(3919448)
Application
Biochem/physiol Actions
Protein A also participates in a number of different protective biological functions including anti-tumor, toxic, and carcinogenic activities. In addition to acting as an immunomodulator, it also has antifungal and antiparasitic properties.
Preparation Note
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) ELISA: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable, immunohistochemistry: suitable | technique(s) ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable | technique(s) - | technique(s) - |
| form essentially salt-free, lyophilized powder | form powder | form aqueous solution | form lyophilized powder |
| Gene Information Staphylococcus aureus subsp. aureus NCTC 8325 ... SAOUHSC_00069(3919448) | Gene Information Staphylococcus aureus subsp. aureus NCTC 8325 ... SAOUHSC_00069(3919448) | Gene Information Staphylococcus aureus subsp. aureus NCTC 8325 ... SAOUHSC_00069(3919448) | Gene Information Staphylococcus aureus ... SAOUHSC_01121(3920722) |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Protein A from Staphylococcus aureus
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
Does the protein A carry a N-terminal histidine tag?