Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
0.1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 746,00 zł |
250 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1490,00 zł |
Informacje o tej pozycji
746,00 zł
form
lyophilized powder
Quality Segment
specific activity
≥100 units/mg protein
mol wt
107 kDa
composition
Protein, ~10% Lowry
storage temp.
−20°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(ON)c1c(cc(c(c1)C(=O)O)Cl)Cl
InChI
1S/C7H5Cl2NO5S/c8-4-2-5(9)6(16(13,14)15-10)1-3(4)7(11)12/h1-2H,10H2,(H,11,12)
InChI key
DHUYKLYJBKXDBM-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- to study the functional role of PDI in parasite infection and the interaction between macrophage PDI and L. chagasi
- in the in vitro translation reaction for the generation of disulfide bonds
- in insulin-disulfide reduction assay and peptide binding assay
- as a positive control in thiol-disulfide oxidoreductase activity assay
Biochem/physiol Actions
Packaging
Physical form
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥100 units/mg protein, lyophilized powder | description lyophilized powder, 300-1,000 units/mg protein | description liquid, Calbiochem® | description Type B-1, ≥1,000,000 units/g solid |
| specific activity ≥100 units/mg protein | specific activity 300-1,000 units/mg protein | specific activity - | specific activity ≥1,000,000 units/g solid |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form liquid | form solid |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| mol wt 107 kDa | mol wt 189 kDa | mol wt - | mol wt - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| composition Protein, ~10% Lowry | composition Protein, ≥60% biuret | composition - | composition - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?