Przejdź do
P3787
Pyropheophorbide a methyl ester
≥93%
Synonim(y):
MPP a
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2190,00 zł
1642,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C34H36N4O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
548.67
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352108
MDL number:
Assay:
≥93%
Form:
powder
1642,50 zł
Cena katalogowa2190,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥93%
form
powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCc1c(C)c2cc3[nH]c(cc4nc([C@@H](CCC(=O)OC)[C@@H]4C)c5CC(=O)c6c(C)c(cc1n2)[nH]c56)c(C)c3C=C
InChI
1S/C34H36N4O3/c1-8-20-16(3)24-13-26-18(5)22(10-11-31(40)41-7)33(37-26)23-12-30(39)32-19(6)27(38-34(23)32)15-29-21(9-2)17(4)25(36-29)14-28(20)35-24/h8,13-15,18,22,35,38H,1,9-12H2,2-7H3/b24-13-,25-14-,26-13-,27-15-,28-14-,29-15-,33-23-/t18-,22-/m0/s1
InChI key
RYLBYBPLWNFWPG-CMMLGHQLSA-N
Gene Information
human ... TSPO(706)
Other Notes
Chlorophyll analog for studies of photosynthesis.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
91906A8292P0600002
assay
≥93%
assay
98.0-102.0% (T)
assay
≥93% (GC)
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
form
powder
form
-
form
powder
form
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
Gene Information
human ... TSPO(706)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)