Przejdź do
P3496
(+/-)-8-Prenylnaringenin
EGF signaling inhibitor, powder
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1740,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H20O5
Masa cząsteczkowa:
340.37
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.56
MDL number:
Form:
powder
1740,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
(+/-)-8-Prenylnaringenin, Plant-derived estrogen receptor ligand
form
powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
C\C(C)=C\Cc1c(O)cc(O)c2C(=O)CC(Oc12)c3ccc(O)cc3
InChI
1S/C20H20O5/c1-11(2)3-8-14-15(22)9-16(23)19-17(24)10-18(25-20(14)19)12-4-6-13(21)7-5-12/h3-7,9,18,21-23H,8,10H2,1-2H3
InChI key
LPEPZZAVFJPLNZ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
8-Prenylnaringenin, a strong plant-derived estrogen receptor ligand, is a phytoestrogen that inhibits multidrug resistance-associated transporters, P-glycoprotein and MRP1. 8-Prenylnaringenin also inhibits EGF signaling at the level of phosphatidylinositol-3-OH kinase ((PI(3)K))activity.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHL89886I1786PHL80520
ID-8 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
I1786
ID-8
form
powder
form
-
form
powder
form
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)