Przejdź do
P1204
Polyphenon 60 from green tea
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.25
MDL number:
form
powder
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
2-8°C
Analysis Note
Minimum 60% total catechins
Other Notes
Extract containing mixture of polyphenolic compounds
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
89216201677L5380
form
powder
form
powder
form
powder
form
lyophilized powder
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)