This product is made with Polymyxin B Sulfate, which has a molecular weight of 1385.61 g/mol.
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 226,00 zł |
5 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 797,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.76
226,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Gotowy roztwór polimyksyny B, Cell culture tested, 17 mg/mL in H2O
Quality Segment
form
liquid
concentration
17 mg/mL in H2O
storage temp.
2-8°C
General description
Polimyksyna B (PMB) to cykliczny kationowy antybiotyk lipopeptydowy pierwotnie wytwarzany przez bakterię glebową Bacillus polymyxa. Polimyksyna B wiąże się specyficznie z bakteriami Gram-ujemnymi poprzez interakcję z anionowym lipopolisacharydem (LPS lub endotoksyną). Polimyksyna B zakłóca normalną funkcję błony zewnętrznej, powodując wyciek i zwiększone wchłanianie antybiotyku.
Polimyksyna B ma kilka zastosowań:
Stężenie robocze:
Sugerowane stężenie PMB w pożywkach do hodowli komórkowych wynosi 100U/ml. Dlatego zaleca się rozcieńczenie gotowego roztworu PMB w stosunku 1:1000.
Polimyksyna B ma kilka zastosowań:
- Jest stosowana do neutralizacji skażenia LPS in vitro i in vivo. Jej działanie neutralizujące jest zależne od dawki. Eksperymenty in vitro wykazały, że PMB hamuje wstrząs septyczny poprzez inaktywację endotoksyny.
- Hodowle komórkowe mogą być traktowane PMB (100U/mL) w celu uniknięcia wczesnych zanieczyszczeń. PMB jest uważany za antybiotyk o szerokim spektrum działania i jest stosowany w leczeniu zakażeń wywołanych przez bakterie oporne na połączenie penicyliny i streptomycyny.
- PMB jest również stosowany jako kontrola negatywna i pozytywna w teście minimalnego stężenia mikrobójczego (MIC).
Stężenie robocze:
Sugerowane stężenie PMB w pożywkach do hodowli komórkowych wynosi 100U/ml. Dlatego zaleca się rozcieńczenie gotowego roztworu PMB w stosunku 1:1000.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| form liquid | form liquid | form powder | form - |
| concentration 17 mg/mL in H2O | concentration 20 mg/mL in H2O | concentration - | concentration 1 mg/mL in H2O |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
What is the molecular weight of the product?
1 answer-
Helpful?
-
-
What is the molecular weight of the product?
1 answer-
This product is prepared using Polymyxin B Sulfate. The molecular weight of this compound is 1385.61 g/mol.