OH30429844
Ohaus® Pioneer® Precision Balance
Model PX4201, weighing capacity 4200 g, resolution: 0.1 g, AC/DC input 110 V, US 3-pin plug (North America)
Synonim(y):
high accuracy weighing balances, high precision balance, high precision weighing, laboratory balances
About This Item
Polecane produkty
Materiały
metal weighing plate
Właściwości
CSA approved
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Ohaus® 30429844
zakres pomiaru nośności
4200 g, resolution: 0.1 g
śr. szalki
18 cm