Przejdź do
26125
Sodium oleate
≥82% (fatty acids), powder
Synonim(y):
cis-9-Octadecenoic acid sodium salt, Oleic acid sodium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
300,00 zł
15 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2220,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COONa
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
304.44
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-591-0
Beilstein/REAXYS Number:
4046357
MDL number:
300,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥82% (fatty acids)
form
powder
impurities
≤0.5% free alkali (as NaOH)
mp
232-235 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤2000 mg/kg
functional group
ester
lipid type
unsaturated FAs
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC([O-])=O
InChI
1S/C18H34O2.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20;/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H,19,20);/q;+1/p-1/b10-9-;
InChI key
BCKXLBQYZLBQEK-KVVVOXFISA-M
Application
Oleic acid is used to investigate effects on apolipoprotein B synthesis, degradation and secretion in cultured cells.
Biochem/physiol Actions
Activates protein kinase C in hepatocytes.
Oleic acid increases hepatic secretion of apolipoprotein B100 in hepatocyte cell lines and in mice . Oleic acid inhibits apolipoprotein B100 secretion at higher physiologic doses .
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
O7501O3880C5038
description
≥82% (fatty acids), powder
description
≥99%
description
≥95% (capillary GC)
description
≥99% (capillary GC)
assay
≥82% (fatty acids)
assay
≥99%
assay
≥95% (capillary GC)
assay
≥99% (capillary GC)
functional group
ester
functional group
ester
functional group
ester
functional group
ester
storage temp.
room temp
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
mp
232-235 °C (lit.)
mp
232-235 °C (lit.)
mp
232-235 °C (lit.)
mp
240.3 °C ((lit.))
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium oleate
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. What is the main impurities in this chemical?
    1 answer
    1. The impurities of this product are not identified. Historical data suggests other salts and fatty acids (such as palmitic) may be present. The maximum allowable amount of sodium hydroxide is 0.5%.