Przejdź do
O6254
(R)-(−)-2-Oxothiazolidine-4-carboxylic acid
≥98% (titration), suitable for plant cell culture
Synonim(y):
L-(−)-2-Oxothiazolidine-4-carboxylic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1090,00 zł
817,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H5NO3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
147.15
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4179169
817,50 zł
Cena katalogowa1090,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
(R)-(−)-2-Oxothiazolidine-4-carboxylic acid, ≥97% (TLC), ≥98% (titration)
Quality Segment
assay
≥97% (TLC), ≥98% (titration)
form
(powder to crystals)
technique(s)
cell culture | plant: suitable
color
white to off-white
SMILES string
OC(=O)[C@@H]1CSC(=O)N1
InChI
1S/C4H5NO3S/c6-3(7)2-1-9-4(8)5-2/h2H,1H2,(H,5,8)(H,6,7)/t2-/m0/s1
InChI key
BMLMGCPTLHPWPY-REOHCLBHSA-N
Application
  • Artificial elevation of glutathione contents in salicylic acid-deficient tobacco (Nicotiana tabacum cv. Xanthi NahG) reduces susceptibility to the powdery mildew pathogen Euoidium longipes.: This study explores the impact of enhanced glutathione levels on resistance to powdery mildew in tobacco plants deficient in salicylic acid, indicating a potential application of R-(−)-2-Oxothiazolidine-4-carboxylic acid in managing plant diseases (Künstler et al., 2020).
Biochem/physiol Actions
2-Oxothiazolidine-4-carboxylic acid augments glutathione and cysteine production.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P5960A6685F5013
form
(powder to crystals)
form
powder
form
powder
form
powder
technique(s)
cell culture | plant: suitable
technique(s)
cell culture | plant: suitable
technique(s)
cell culture | plant: suitable
technique(s)
cell culture | plant: suitable
assay
≥97% (TLC), ≥98% (titration)
assay
≥97% (titration)
assay
-
assay
≥98%
color
white to off-white
color
white
color
-
color
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)