Przejdź do
N7507
Nonyl β-D-glucopyranoside
≥97.0% (GC)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1550,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
7280,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H30O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
306.40
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
12168
1550,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
non-ionic
Quality Segment
assay
≥97.0% (GC)
form
powder
mol wt
306.40 g/mol
CMC
6.5
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCO[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C15H30O6/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-20-15-14(19)13(18)12(17)11(10-16)21-15/h11-19H,2-10H2,1H3/t11-,12-,13+,14-,15-/m1/s1
InChI key
QFAPUKLCALRPLH-UXXRCYHCSA-N
General description
Nonyl β-D-glucopyranoside is a nonionic surfactant among a small number of surfactants found to be useful for the solubilization and crystallization of a large number of biological membrane proteins.
Application
Nonyl β-D-glucopyranoside has been used in a study to assess the structure and molecular fluctuations of n-alkyl-β-d-glucopyranoside micelles. It has also been used in a study to investigate enantiomer separation of drugs by micellar electrokinetic chromatography.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
850510P324351D5394
description
≥97.0% (GC)
description
n-nonyl-β-D-glucopyranoside, powder
description
Highly purified non-ionic detergent for solubilization of membrane-bound proteins in their native state.
description
≥98% (GC)
form
powder
form
powder
form
crystalline solid
form
powder
assay
≥97.0% (GC)
assay
>99% (contains <0.2% alpha isomer, TLC)
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥98% (GC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
CMC
6.5
CMC
-
CMC
130 μM
CMC
2.2
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
200
description
non-ionic
description
-
description
-
description
non-ionic
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)