Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 365,00 zł |
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 907,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.76
365,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Nystatyna rozpuszczalna w wodzie, suitable for cell culture
biological source
synthetic
form
powder
mol wt
1029.23 g/mol
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
solubility
100 mg/mL
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Nystatyna rozpuszczalna w wodzie jest pochodną nystatyny o działaniu grzybostatycznym i grzybobójczym podobnym do nystatyny. Jednak w przeciwieństwie do słabej rozpuszczalności Nystatyny, pochodna rozpuszczalna w wodzie może być rozpuszczona w stężeniu do 100 mg / ml. Nystatyna wiąże się z ergosterolem, co zwiększa przepuszczalność błony komórkowej u wrażliwych grzybów. Nystatyna jest głównie klinicznie aktywna przeciwko gatunkom Candida. Jednakże jest ona również skuteczna przeciwko Aspergillus, Coccidioides immitis, Cryptococcus neoformans, Histoplasma capsulatum, Blastomyces dermatidis oraz innym drożdżakom i grzybom. Nystatyna była również stosowana do wzbogacania mutantów poprzez selekcję negatywną u drożdży. Minimalne stężenie hamujące (MIC) nystatyny dla Saccharomyces cerevisiae wynosiło 3 μg/ml, podczas gdy dla klinicznych izolatów Candida albicans MIC wynosiło 4-16 μg/ml.
Nystatyna jest polienowym antybiotykiem o szerokim spektrum działania. Może modyfikować mikrostrukturę tratw lipidowych i sekwestrować cholesterol obecny w błonie komórkowej eukariontów. W ten sposób nystatyna może modulować odpowiedzi immunologiczne. Odbywa się to poprzez sygnalizację cytokin, aktywację limfocytów i rozpoznawanie patogenów.
Wzór cząsteczkowy: C51H84N2O19
Masa cząsteczkowa: 1029,23
Wzór cząsteczkowy: C51H84N2O19
Masa cząsteczkowa: 1029,23
Other Notes
Dane techniczne
- Nystatyna rozpuszczalna w wodzie to w pełni rozpuszczalny proszek nystatyny o sile działania ≥2000 jednostek/mg zgodnie ze standardem USP.
- Nystatyna rozpuszczalna w wodzie jest filtrowana 0,2 μm i nie zawiera endotoksyn.
- Sugerowane stężenie robocze rozpuszczalnej w wodzie Nystatyny wynosi 100 jednostek/ml.
- Zaleca się przechowywanie roztworów Nystatyny rozpuszczalnej w wodzie w ciemności.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) - |
| form powder | form solution | form powder | form powder |
| solubility 100 mg/mL | solubility - | solubility H2O: insoluble | solubility - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| biological source synthetic | biological source Streptomyces noursei | biological source - | biological source - |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in - | shipped in - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?