Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 664,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
41105300
664,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócGeneral description
Gelatin Blocking Buffer is a standard reagent in Western blotting procedures. It is used to block non-specific binding on the membrane, when using nylon or nitrocellulose (but not PVDF).
Application
Suitable for use as a non-specific blocking agent for Western blots.
Preparation Note
Dissolve entire contents of the bottle in a final volume of 1L molecular biology grade water. The resulting solution will be faint yellow in color and does not require filtering or heating before use.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description for Western blotting, powder blend | description for Northern and Southern blotting, solution | description for Northern and Southern blotting, powder blend | description volume 100 mL, sterile |
| grade Molecular Biology | grade Molecular Biology | grade Molecular Biology | grade - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - |
| form powder blend | form solution | form powder blend | form liquid |
| storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. 2-8°C |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?