Przejdź do
N5252
Nonadecanoic acid
≥98% (GC)
Synonim(y):
C19:0, NSC 11914, Nonadecylic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
380,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
944,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)17COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
298.50
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
211-472-4
Beilstein/REAXYS Number:
1786261
MDL number:
380,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (GC)
form
powder
mp
68-70 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid
lipid type
saturated FAs
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C19H38O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21/h2-18H2,1H3,(H,20,21)
InChI key
ISYWECDDZWTKFF-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Influence of Manure as a Complex Mixture on Soil Sorption of Pharmaceuticals-Studies with Selected Chemical Components of Manure: Nonadecanoic acid is studied for its role in the sorption of pharmaceutical compounds in soil, suggesting its importance in agricultural runoff management and environmental safety (Thiele-Bruhn and Zhang, 2023).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P6125H350070082
assay
≥98% (GC)
assay
~99% (capillary GC)
assay
≥98%
assay
≥98.0% (GC)
functional group
carboxylic acid
functional group
carboxylic acid
functional group
carboxylic acid
functional group
carboxylic acid
form
powder
form
powder or flakes
form
powder
form
powder
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nonadecanoic acid
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)