Przejdź do
N5017
Neuropeptide Y human
≥95% (HPLC), powder, synthetic
Synonim(y):
NPY, hNPY
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
0.1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
974,00 zł
0.5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2980,00 zł
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5340,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C189H285N55O57S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
4271.68
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.32
MDL number:
974,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
white
solubility
H2O: 1 mg/mL
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
SMILES string
S(CC[C@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H]6N(CCC6)C(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)CNC(=O)[C@H]7N(CCC7)C(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H]8N(CCC8)C(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H]9N(CCC9)C(=O)[C@@H](N)Cc%10ccc(cc%10)O)CO)C
InChI
1S/C189H285N55O57S/c1-15-93(7)148(179(295)234-128(81-140(193)254)168(284)226-123(74-92(5)6)171(287)239-149(94(8)16-2)180(296)240-150(99(13)247)181(297)222-115(31-22-67-208-189(202)203)156(272)220-117(56-59-139(192)253)161(277)218-113(29-20-65-206-187(198)199)157(273)224-121(151(195)267)76-101-38-48-107(249)49-39-101)238-172(288)126(79-104-44-54-110(252)55-45-104)229-167(283)127(80-105-86-204-90-210-105)230-159(275)114(30-21-66-207-188(200)201)219-164(280)122(73-91(3)4)225-154(270)96(10)212-173(289)133(88-245)236-166(282)125(78-103-42-52-109(251)53-43-103)228-165(281)124(77-102-40-50-108(250)51-41-102)227-158(274)112(28-19-64-205-186(196)197)216-152(268)95(9)211-155(271)119(62-72-302-14)221-169(285)130(84-146(263)264)232-162(278)118(58-61-144(259)260)217-153(269)97(11)213-176(292)136-33-24-68-241(136)182(298)98(12)214-163(279)129(83-145(261)262)231-160(276)116(57-60-143(257)258)215-142(256)87-209-175(291)135-32-23-70-243(135)185(301)132(82-141(194)255)235-170(286)131(85-147(265)266)233-177(293)138-35-26-71-244(138)184(300)120(27-17-18-63-190)223-174(290)134(89-246)237-178(294)137-34-25-69-242(137)183(299)111(191)75-100-36-46-106(248)47-37-100/h36-55,86,90-99,111-138,148-150,245-252H,15-35,56-85,87-89,190-191H2,1-14H3,(H2,192,253)(H2,193,254)(H2,194,255)(H2,195,267)(H,204,210)(H,209,291)(H,211,271)(H,212,289)(H,213,292)(H,214,279)(H,215,256)(H,216,268)(H,217,269)(H,218,277)(H,219,280)(H,220,272)(H,221,285)(H,222,297)(H,223,290)(H,224,273)(H,225,270)(H,226,284)(H,227,274)(H,228,281)(H,229,283)(H,230,275)(H,231,276)(H,232,278)(H,233,293)(H,234,295)(H,235,286)(H,236,282)(H,237,294)(H,238,288)(H,239,287)(H,240,296)(H,257,258)(H,259,260)(H,261,262)(H,263,264)(H,265,266)(H4,196,197,205)(H4,198,199,206)(H4,200,201,207)(H4,202,203,208)/t93-,94-,95-,96-,97-,98-,99+,111-,112-,113-,114-,115-,116-,117-,118-,119-,120-,121-,122-,123-,124-,125-,126-,127-,128-,129-,130-,131-,132-,133-,134-,135-,136-,137-,138-,148-,149-,150-/m0/s1
InChI key
XKWCTHKJQNUFOQ-HRPSIEBRSA-N
Gene Information
human ... NPY(4852)
General description
Neuropeptide Y is a regulatory molecule encoded by a gene mapped to human chromosome 7p15. Neuropeptide Y is a 36 amino acid protein with C-terminal α-amide structure. It is ubiquitously distributed in heart and brain, but at high levels in paraventricular hypothalamic nucleus, hypothalamic arcuate nucleus, suprachiasmatic nucleus, median eminence, dorsomedial, hypothalamic nucleus, paraventricular thalamic nuclei. NPY is a member of antimicrobial peptide family, which also include dermaseptins, cecropins or magainins.
Application
Neuropeptide Y (NPY) human has been used:
  • to study the effect of antiepileptic effects on pentylenetetrazole (PTZ) rats.
  • as a standard in high-performance liquid chromatography (HPLC) standard and control to verify specificity of the antibodies.[1]
  • to study the effect of NPY on motor and electroencephalographic (EEG) seizures induced by kainic acid.
Biochem/physiol Actions
Vasoconstrictor; brain peptide that inhibits Ca2+-activated K+ channels in vascular smooth muscle. Implicated in the control of blood pressure, sexual behavior and food intake. Inhibits cholecystokinin- and secretin-stimulated pancreatic secretion.
Vasoconstrictor; inhibits Ca2+-activated K+ channels in vascular smooth muscle; inhibits cholecystokinin- and secretin-stimulated pancreatic secretion.
Neuropeptide Y (NPY) plays a vital role in various processes including feeding behaviour, anxiety, epilepsy, circadian, as well as rhythm memory processing, sleep, pain and drug addiction. In addition, it is also implicated in regulation of appetite, body weight and obesity. It controls central endocrine secretion and has potent vasoactive effects on the cardiovascular system. NPY is involved in the pathogenesis of atherosclerosis and coronary artery disease. NPY exhibits antimicrobial activity against Cryptococcus neoformans, Candida albicans and Arthroderma simii.
Other Notes
Lyophilized from 0.1% TFA in H2O
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
N9407PC223LN9528
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
rabbit
biological source
rabbit
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
-
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
lyophilized
form
-
UniProt accession no.
P01303
UniProt accession no.
P01303
UniProt accession no.
-
UniProt accession no.
P01303
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Neuropeptide Y human
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)