Przejdź do zawartości
N4888
Nutrient Mixture F-12 Ham
With sodium bicarbonate, without ʟ-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Synonim(y):
Ham’s F-12
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.75
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Nutrient Mixture F-12 Ham, With sodium bicarbonate, without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
components
NaHCO3: yes
sodium pyruvate: 0.11 g/L
phenol red: yes
L-glutamine: no
HEPES: no
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Nutrient Mixture F-12 is suitable for the growth of primary rat hepatocytes and rat prostate epithelial cells. It is also used in a clonal toxicity assay using Chinese hamster ovary (CHO) cells.
Application
Nutrient Mixture F-12 Ham has been used:
  • in Minimum Essential Medium to maintain SH-SY5Y human neuroblastoma cells
  • to culture female-originated neuroblastoma cells
  • to culture primary retinal pigment epithelium (RPE) cells and RPE cell lines
Preparation Note
Supplement with 0.146 g/L L-glutamine.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nutrient Mixture F-12 Ham
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
10035-04-8
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)