Merck
70124
4-Nitrophenyl myristate
lipase substrate, ≥95.0% (HPLC), powder
Synonim(y):
4-Nitrophenyl tetradecanoate
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H31NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
349.46
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
238-653-0
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2004374
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
4-Nitrophenyl myristate, ≥95.0% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥95.0% (HPLC)
form
powder
solubility
chloroform: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to dark yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCC(=O)Oc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C20H31NO4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-20(22)25-19-16-14-18(15-17-19)21(23)24/h14-17H,2-13H2,1H3
InChI key
ZBBNFJIVAHGZKA-UHFFFAOYSA-N
Application
4-Nitrophenyl myristate has been used as a substrate to measure the activity of:
  • bile salt-activated lipase
  • esterase
  • neutral lipase
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)