Przejdź do
444800
Meloksykam
A cell-permeable, non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID) of the oxicam family which preferentially inhibits the inducible isoform of COX-2 (IC50 = 4.7 µM) relative to COX-1 (IC50 = 36.6 µM).
Synonim(y):
4-hydroksy-2-metylo-N-(5-metylo-2-tiadiazoilo)-2H-1,2-benzotiazyno-3-karboksy-1,1-ditlenek
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Przewidywany termin wysyłki03 sierpnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1280,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H13N3O4S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
351.40
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
1280,00 zł
Przewidywany termin wysyłki03 sierpnia 2026Szczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
description
Merck USA index - 14, 5826
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
off-white
solubility
DMSO: 10 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C14H13N3O4S2/c1-8-7-15-14(22-8)16-13(19)11-12(18)9-5-3-4-6-10(9)23(20,21)17(11)2/h3-7,19H,1-2H3,(H,15,16)/b13-11+
InChI key
DWMREKMVXIFPFM-ACCUITESSA-N
General description
Przepuszczalny dla komórek, niesteroidowy lek przeciwzapalny (NLPZ) z rodziny oksykamów, który preferencyjnie hamuje indukowalną izoformę COX-2 (IC50 = 4,7 µM) w stosunku do COX-1 (IC50 = 36,6 µM). Hamuje również wzrost komórek raka jelita grubego in vitro.
Przepuszczalny dla komórek, niesteroidowy lek przeciwzapalny (NLPZ) z rodziny oksykamów, który preferencyjnie hamuje indukowalną izoformę cyklooksygenazy-2 (COX-2; IC50 = 4,7 µM) w stosunku do cyklooksygenazy-1 (COX-1; IC50 = 36,6 µM). Hamuje również wzrost komórek raka jelita grubego in vitro.
Biochem/physiol Actions
Docelowe IC50: 4,7 µM, 36,6 µM odpowiednio przeciwko indukowalnej izoformie COX-2 w stosunku do COX-1.
Główny cel
COX-2
Odwracalny: nie
Produkt nie konkuruje z ATP.
Przepuszczalność komórek: tak
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez 3 miesiące w temperaturze -20°C.
Other Notes
Blanco, F.J., et al. 1999. J. Rheumatol. 26, 1366.
Davies, N.M., and Skjodt, N.M. 1999. Clin. Pharmacokinet. 36, 115.
Goldman, A.P., et al. 1998. Carcinogenesis 19, 2195.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR1799Y00010801379401
vibrant-m
Y0001080
Meloxicam
USP
USP
1379401
Meloxicam
description
A cell-permeable, non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID) of the oxicam family which preferentially inhibits the inducible isoform of COX-2 (IC50 = 4.7 µM) relative to COX-1 (IC50 = 36.6 µM).
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
form
solid
form
-
form
-
form
-
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
USP
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Meloksykam
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)