Przejdź do
N1786
NSC 95397
≥97% (HPLC)
Synonim(y):
2,3-Bis[(2-hydroxyethyl)thio]-1,4-naphthoquinone
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
449,00 zł
381,65 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H14O4S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
310.39
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
381,65 zł
Cena katalogowa449,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
color
orange, solid
solubility
DMSO: 16 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
OCCSC1=C(SCCO)C(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C14H14O4S2/c15-5-7-19-13-11(17)9-3-1-2-4-10(9)12(18)14(13)20-8-6-16/h1-4,15-16H,5-8H2
InChI key
MAASHDQFQDDECQ-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Biochem/physiol Actions
Irreversible Cdc25 dual specificity phosphatase inhibitor.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML1005SML0367217694
description
≥97% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
The Cdc25 Inhibitor IV, NSC 95397, also referenced under CAS 93718-83-3, controls the biological activity of Cdc25. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 16 mg/mL
solubility
DMSO: 3 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 10 mg/mL (clear solution)
solubility
DMSO: 100 mg/mL, clear, red
color
orange, solid
color
white to light brown
color
light orange to dark orange
color
orange
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)