MSST0036
SILu™Lite CCL2 C-C motif chemokine 2 human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, MS Protein Standard
Synonim(y):
HC11, Monocyte chemoattractant protein 1, Monocyte chemotactic protein 1(MCP-1), Monocyte secretory protein JE, Monocytechemoattractantprotein1, Monocytechemotacticandactivatingfactor(MCAF), Small-inducible cytokine A2
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
human
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
Próba
≥98% (SDS-PAGE)
Postać
lyophilized powder
siła działania
≥98% Heavy amino acids incorporation efficiency by MS
metody
mass spectrometry (MS): suitable
przydatność
suitable for mass spectrometry (internal calibrator)
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... CCL2(6347)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Immunogen
Działania biochem./fizjol.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2