Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1870,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1870,00 zł
recombinant
expressed in CHO cells
Quality Segment
antibody product type
primary antibodies
assay
≥90% (SDS-PAGE)
packaging
vial of 100 μg (± 10% Lot-specific vial content given on certificate of analysis)
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Application
Zastosowanie najlepszych w swojej klasie technologii kolumn HPLC do analizy białek i bioterapeutyków przy użyciu SILuMab ( Webinarium )
Features and Benefits
YGPPCPPCPAPEFLGGPSVFLFPPKPKŁańcuch ciężki (stabilizowany IgG4)
VVSVLTVLHQDWLNGK Łańcuch ciężki (IgG1, IgG3, IgG4)
GFYPSDIAVEWESNGQPENNYK Łańcuch ciężki (IgG1, IgG4)
TTPPVLDSDGSFFLYSR Łańcuch ciężki (IgG4)
SGTASVVCLLNNFYPR Łańcuch lekki (kappa)
VDNALQSGNSQESVTEQDSK Łańcuch lekki (kappa)
DSTYSLSSTLTLSK Łańcuch lekki (kappa)
Podkreślona jest substytucja seryna-prolina w regionie zawiasowym, która jest obecna w wielu ludzkich IgG4-.
SILuMab został zwalidowany jako wzorzec wewnętrzny do ilościowego oznaczania odpowiednich bioterapeutyków w złożonej matrycy biologicznej metodą LC-MS/MS opartą na MRM.
- SILuMab dał powtarzalne, liniowe krzywe od 0,1 μg / ml do 1000 μg / ml bez wzbogacania lub zubożania.
- Zaobserwowano dobrą zgodność między wieloma peptydami pochodzącymi z tego samego celu.
- Spektrometria masowa wykazała inkorporację znacznika na poziomie >98%.
- Pokrycie sekwencji zostało potwierdzone przez mapowanie peptydów.
Physical form
Preparation Note
Procedura
- Krótko odwirować fiolkę z prędkością ~10 000 x g, aby zebrać produkt na dnie fiolki.
- Dodaj 500 μl oczyszczonej wody zawierającej 0,1% kwasu mrówkowego do fiolki.
- Wymieszać zawartość, delikatnie odwracając fiolkę co najmniej 5 razy.
- Pozostawić fiolkę w temperaturze pokojowej na co najmniej 15 minut i powtórzyć mieszanie przez odwrócenie.
Analysis Note
EVQLVESGGGLVQPGGSLRLSCVASGFTLNNYDMHWVRQGIGKGLEWVSKIGTAGDRYYAGSVKGRFTISRENAKDSLYLQMNSLRVGDAAVYYCARGAGRWAPLGAFDIWGQGTMVTVSSASTKGPSVFPLAPCSRSTSESTAALGCLVKDYFPEPVTVNSGALTSGVHTFPAVLQSSGLYSLSSVTVPSSSLGTKTYTCNVDHKPSNTKVDKRVESKYGPPCPPCPAPEFLGGPSVFLFPPKPKDTLMISRTPEVTCVVDVSQEDPEVQFNWYVDGVEVHNAKTKPREEQFNSTYRVVSVLTVLHQDWLNGKEYKCKVSNKGLPSSIEKTISKAKGQPREPQVYTLPPSQEEMTKNQVSLTCLVKGFYPSDIAVEWESNGQPENNYKTTPPVLDSDGSFFLYSRLTVDKSRWQEGNVFSCSVMHEALHNHYTQKSLSLSLG
SILuMAb K4 LightŁańcuch
QSALTQPRSVSGSPGQSVTISCTGTSSDIGGYNFVSWYQQHPGKAPKLMIYDATKRPSGVPDRFSGSKSGNTASLTISGLQAEDEADYYCCSYAGDYTPGVFGGTKLTVLTVAAPSVFIFPPSDEQLKSGTASVVCLLNNFYPREAKVQWKVDNALQSGNSQESVTEQDSKDSTYSLSSTLTLSKADYEKHKVYACEVTHQGLSSPVTKSFNRGEC
Obszary nakładania się celów są podkreślone
Wielkość opakowania oparta na zawartości białka określonej przezA280 przy użyciu współczynnika ekstynkcji (E0,1%) wynoszącego 1,4
MRM (xls).
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| packaging vial of 100 μg (± 10% Lot-specific vial content given on certificate of analysis) | packaging vial of 100 μg (± 10% Lot-specific vial content given on certificate of analysis) | packaging vial of 100 μg (± 10% Lot-specific vial content given on certificate of analysis) | packaging vial of 100 μg |
| recombinant expressed in CHO cells | recombinant expressed in CHO cells | recombinant expressed in CHO cells | recombinant expressed in CHO cells |
| assay ≥90% (SDS-PAGE) | assay ≥90% (SDS-PAGE) | assay ≥90% (SDS-PAGE) | assay ≥90% (SDS-PAGE) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?