Przejdź do
MSQC10
SILuMAbmysie przeciwciało monoklonalne znakowane stabilnym izotopem
from mouse, recombinant, expressed in CHO cells
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3910,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.12
UNSPSC Code:
12352202
Clone:
-
Species reactivity:
-
Application:
Citations:
-
3910,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
recombinant
expressed in CHO cells
antibody product type
primary antibodies
assay
≥90% (SDS-PAGE)
packaging
vial of 100 μg
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
SILuMAbMouse to rekombinowane, znakowane stabilnym izotopem, mysie przeciwciało monoklonalne, które zawiera[13C6, 15N4]-Argininę i[13C6, 15N2]-Lizynę. Eksprymowany w komórkach CHO, SILuMAbMouse jest przeznaczony do stosowania jako uniwersalny wzorzec wewnętrzny do bioanalizy mysich przeciwciał monoklonalnych w badaniach farmakokinetyki (PK) na zwierzętach.
SILuMAbMouse jest przeciwciałem IgG1 z łańcuchem lekkim kappa. Ze względu na pokrywanie się ze wspólnymi sekwencjami w regionie Fc z kandydującymi przeciwciałami mysimi, SILuMAbMouse zapewnia uniwersalną użyteczność, a tym samym eliminuje potrzebę wytwarzania specyficznych dla kandydata wzorców wewnętrznych.
Physical form
Każda fiolka SILuMAbMouse zawiera znakowane przeciwciało liofilizowane z roztworu soli fizjologicznej buforowanej fosforanami. Zawartość fiolki określono przez pomiarA280 i zastosowanie współczynnika ekstynkcji (E0,1%) wynoszącego 1,4.
Preparation Note
Odzysk SILuMAbMouse jest maksymalny, gdy do rekonstytucji liofilizowanego produktu używany jest 0,1% kwas mrówkowy.
Rekonstytucja z innymi rozpuszczalnikami może zmniejszyć odzysk. Nie zamrażać po rekonstytucji.
  • Krótko odwirować fiolkę z prędkością ~10 000 × g, aby zebrać produkt na dnie fiolki.
  • Dodać 500 μl ultraczystej wody zawierającej 0,1% kwasu mrówkowego do fiolki.
  • Wymieszać zawartość, delikatnie odwracając fiolkę co najmniej 5 razy.
  • Pozostawić fiolkę w temperaturze pokojowej na co najmniej 15 minut i powtórzyć mieszanie przez odwrócenie.
Produkowany przy użyciu wzbogaconego podłoża zawierającego aminokwasy znakowane stabilnym izotopem, takie jak[13C6, 15N4]-Arginina i[13C6, 15N2]-Lizyna. Eksprymowany w komórkach CHO, SILuMAb Mouse jest przeznaczony do stosowania jako uniwersalny wzorzec wewnętrzny do bioanalizy mysich przeciwciał monoklonalnych w badaniach farmakokinetyki (PK) na zwierzętach.
Legal Information
SILu is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MSQC21MSQC29MSQC25
biological source
mouse
biological source
-
biological source
-
biological source
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
packaging
vial of 100 μg
packaging
-
packaging
-
packaging
-
recombinant
expressed in CHO cells
recombinant
expressed in CHO cells
recombinant
expressed in CHO cells
recombinant
expressed in CHO cells
assay
≥90% (SDS-PAGE)
assay
≥90% (SDS-PAGE)
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)