Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 μL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4670,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.54
UNSPSC Code:
12352200
4670,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
technique(s)
FISH: suitable
fluorescence
λex 550 nm; λem 570 nm (Cy3)
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
FISH (Fluorescent in Situ Hybridization) opiera się na hybrydyzacji fluorescencyjnie znakowanych sond oligonukleotydowych do określonej komplementarnej sekwencji DNA lub RNA w całych i nienaruszonych komórkach. Mikrobiologiczna FISH umożliwia wizualizację, identyfikację i izolację bakterii dzięki rozpoznawaniu rybosomalnego RNA również w próbkach niekulturowych.
FISH może służyć jako potężne narzędzie w dziedzinie badań mikrobiomu, umożliwiając obserwację natywnych populacji drobnoustrojów w różnych środowiskach mikrobiomu, takich jak próbki pochodzenia ludzkiego (np. krew i inne tkanki), ekologia drobnoustrojów (biofilmy, systemy wodne) i rośliny. Zdecydowanie zaleca się uwzględnienie kontroli pozytywnych i negatywnych w testach FISH, aby zapewnić specyficzne wiązanie sondy będącej przedmiotem zainteresowania i odpowiednie warunki protokołu. Oferujemy pozytywne (MBD0032/33) i negatywne sondy kontrolne (MBD0034/35), które towarzyszą konkretnej sondzie będącej przedmiotem zainteresowania.
Sonda FISH drożdży (PF2-Cy3) wiąże się specyficznie z szeroką gamą gatunków drożdży. [1] Przykłady obejmują gatunki Candida, które są częstymi przyczynami zakażeń krwi u ludzi, powszechne drożdże środowiskowe i organizmy modelowe(Saccharomyces) z gromady Ascomycota. Oferowana tutaj sonda została przetestowana na 5 szczepach należących do: Candida albicans, Candida boidinii, Candida glabrata, Saccharomyces cerevisiae i Schizosaccharomyces pombe. Jako kontrola negatywna, każdy szkiełko zawierało utrwalone komórki bakterii Proteus mirabilis w oddzielnych studzienkach, do których sonda FISH drożdży nie wiązała się, potwierdzając jej swoistość. Dla każdego eksperymentu, dodatkowe szkiełko zostało wybarwione sondą Eubacteria FISH - Cy3 (MBD0033). Sonda Eubacteria FISH wybarwiła tylko bakteryjne komórki Proteus.
Wykazano, że sekwencja sondy FISH drożdży (PF2) specyficznie identyfikuje mikrobiom drożdży z różnych próbek: jelita myszy, próbek krwi[1] i próbek środowiskowych.
FISH może służyć jako potężne narzędzie w dziedzinie badań mikrobiomu, umożliwiając obserwację natywnych populacji drobnoustrojów w różnych środowiskach mikrobiomu, takich jak próbki pochodzenia ludzkiego (np. krew i inne tkanki), ekologia drobnoustrojów (biofilmy, systemy wodne) i rośliny. Zdecydowanie zaleca się uwzględnienie kontroli pozytywnych i negatywnych w testach FISH, aby zapewnić specyficzne wiązanie sondy będącej przedmiotem zainteresowania i odpowiednie warunki protokołu. Oferujemy pozytywne (MBD0032/33) i negatywne sondy kontrolne (MBD0034/35), które towarzyszą konkretnej sondzie będącej przedmiotem zainteresowania.
Sonda FISH drożdży (PF2-Cy3) wiąże się specyficznie z szeroką gamą gatunków drożdży. [1] Przykłady obejmują gatunki Candida, które są częstymi przyczynami zakażeń krwi u ludzi, powszechne drożdże środowiskowe i organizmy modelowe(Saccharomyces) z gromady Ascomycota. Oferowana tutaj sonda została przetestowana na 5 szczepach należących do: Candida albicans, Candida boidinii, Candida glabrata, Saccharomyces cerevisiae i Schizosaccharomyces pombe. Jako kontrola negatywna, każdy szkiełko zawierało utrwalone komórki bakterii Proteus mirabilis w oddzielnych studzienkach, do których sonda FISH drożdży nie wiązała się, potwierdzając jej swoistość. Dla każdego eksperymentu, dodatkowe szkiełko zostało wybarwione sondą Eubacteria FISH - Cy3 (MBD0033). Sonda Eubacteria FISH wybarwiła tylko bakteryjne komórki Proteus.
Wykazano, że sekwencja sondy FISH drożdży (PF2) specyficznie identyfikuje mikrobiom drożdży z różnych próbek: jelita myszy, próbek krwi[1] i próbek środowiskowych.
Application
Sonda Yeast FISH-Cy3 jest odpowiednia do stosowania jako sonda do fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ (FISH) w celu specyficznego rozpoznawania komórek drożdży.
Features and Benefits
- Wizualizacja, identyfikacja i izolacja komórek drożdży. Obserwacja natywnych populacji drożdży w różnych próbkach.
- Specyficzna, czuła i niezawodna identyfikacja drożdży w mieszanej populacji bakterii.
- FISH może uzupełniać metody wykrywania oparte na PCR, unikając wykrywania bakterii zanieczyszczających.
- Dostarcza informacji na temat morfologii drożdży.
- Identyfikuje drożdże w próbkach klinicznych.
- Zdolność do wykrywania drożdży w ich naturalnym środowisku jest niezbędnym narzędziem do badania interakcji gospodarz-mikrobiom.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| fluorescence λex 550 nm; λem 570 nm (Cy3) | fluorescence λex 550 nm; λem 570 nm (Cy3) | fluorescence λex 550 nm; λem 570 nm (Cy3) | fluorescence λex 550 nm; λem 570 nm (Cy3) |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| technique(s) FISH: suitable | technique(s) FISH: suitable | technique(s) FISH: suitable | technique(s) FISH: suitable |
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?