Przejdź do
MBD0041
Sonda FISH Akkermansia muciniphila - Cy3
Probe for fluorescence in situ hybridization (FISH),20 μM in water
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
50 μL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5150,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.55
UNSPSC Code:
12352200
5150,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
technique(s)
FISH: suitable
fluorescence
λex 550 nm; λem 570 nm (Cy3)
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Technika fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ (FISH) opiera się na hybrydyzacji fluorescencyjnie znakowanej sondy oligonukleotydowej do określonej komplementarnej sekwencji DNA lub RNA w całych i nienaruszonych komórkach.1 Mikrobiologiczna FISH umożliwia wizualizację, identyfikację i izolację bakterii dzięki rozpoznawaniu rybosomalnego RNA również w próbkach niekulturowych.2
Technika FISH może służyć jako potężne narzędzie w dziedzinie badań mikrobiomu, umożliwiając obserwację natywnych populacji drobnoustrojów w różnych środowiskach mikrobiomu, takich jak próbki pochodzenia ludzkiego (krew3 i tkanki4), ekologia drobnoustrojów (stałe biofilmy5 i systemy wodne6) i rośliny7. Zdecydowanie zaleca się uwzględnienie kontroli pozytywnych i negatywnych w testach FISH, aby zapewnić specyficzne wiązanie sondy będącej przedmiotem zainteresowania i odpowiednie warunki protokołu. Oferujemy sondy kontroli pozytywnej (MBD0032/33) i negatywnej (MBD0034/35), które towarzyszą konkretnej sondzie będącej przedmiotem zainteresowania.
Sonda Akkermansiamuciniphila specyficznie rozpoznaje komórki Akkermansia muciniphila.
Akkermansia muciniphila jest bakterią Gram-ujemną, o owalnym kształcie, niemotylną, nietworzącą zarodników, ściśle beztlenową.8 A. muciniphila zamieszkuje przewód pokarmowy ponad 90% dorosłych i stanowi od 1 do 4% mikrobioty kałowej.9 Jest to jeden z 20 najliczniejszych gatunków wykrywanych w ludzkich jelitach.10
Warstwa śluzu ludzkiego jelita jest niszą, która jest kolonizowana przez specyficzne bakterie, takie jak A. muciniphila. A. muciniphila jest w stanie rozkładać mucynę, kluczowy składnik śluzu, przy użyciu enzymów sialidazy i fukozydazy, i wykorzystywać ją jako źródło węgla i azotu.11 W rezultacie gospodarz wytwarza dodatkowy śluz, podczas gdy bakteria wytwarza oligosacharydy i krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe (SCFA), które mogą być wykorzystywane przez gospodarza i wyzwalać układ odpornościowy. Dodatkowym efektem ochronnym SCFA jest stymulacja wzrostu mikrobioty związanej ze śluzem, która służy jako bariera przed przenikaniem patogenów do komórek jelitowych.9,12
Stwierdzono, że obfitość A.muciniphila w jelicie była skorelowana ze zdrowym jelitem i odwrotnie skorelowana z wieloma stanami chorobowymi.11 W porównaniu ze zdrowymi osobami z grupy kontrolnej, poziom A.muciniphila był niski u pacjentów z zaburzeniami jelitowymi, takimi jak nieswoiste zapalenie jelit (IBD), ale także w innych schorzeniach, takich jak autyzm, atopia i otyłość.11,13-16 Dlatego też sugeruje się, że poziom A.muciniphila może służyć jako biomarker zdrowego jelita.17
A. muciniphila jest obiecującym potencjalnym probiotykiem, który może być podawany w leczeniu chorób takich jak zapalenie jelita grubego, zespoły metaboliczne, choroby immunologiczne i nowotwory.10
Technika FISH została z powodzeniem wykorzystana do identyfikacji A.muciniphila za pomocą sondy w różnych próbkach, takich jak czysta hodowla (jak opisano w legendach rysunków i18), próbki kału 19-21, zawartość światła jelita 22, próbki wyrostka robaczkowego 23, zawartość i tkanka jelita ślepego24,25 i tkanka okrężnicy26. Sonda może być również stosowana do FISH w połączeniu z cytometrią przepływową (FCM-FISH)19,20,21 i FISH w połączeniu z mikrospektroskopią Ramana 24.
Application
Sonda do fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ (FISH), rozpoznaje komórki Akkermansia muciniphila
Features and Benefits
  • Wizualizacja, identyfikacja i izolacja komórek Akkermansia muciniphila.
  • Obserwacja natywnych populacji komórek A. muciniphila w różnych środowiskach mikrobiomu.
  • Specyficzna, czuła i niezawodna identyfikacja A. muciniphila w mieszanej populacji bakterii.
  • Specyficzna, czuła i niezawodna identyfikacja nawet w przypadku niskiej liczebności A. muciniphila w próbce.
  • FISH może uzupełnić metody wykrywania oparte na PCR, unikając wykrywania bakterii zanieczyszczających.
  • Dostarcza informacji na temat morfologii A. muciniphila .
  • Identyfikuje A.muciniphila w próbkach klinicznych, takich jak zawartość światła jelita, próbki wyrostka robaczkowego (utrwalone w formalinie próbki zatopione w parafinie (FFPE)), próbki kału i tkanki okrężnicy.
  • Zdolność do wykrywania A.muciniphila w jego naturalnym środowisku jest niezbędnym narzędziem do badania interakcji gospodarz-mikrobiom.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MBD0042MBD0040MBD0035
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
fluorescence
λex 550 nm; λem 570 nm (Cy3)
fluorescence
λex 550 nm; λem 570 nm
fluorescence
λex 550 nm; λem 570 nm (Cy3)
fluorescence
λex 550 nm; λem 570 nm (Cy3)
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
technique(s)
FISH: suitable
technique(s)
FISH: suitable
technique(s)
FISH: suitable
technique(s)
FISH: suitable
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)