Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 kit | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1190,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
12161503
1190,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
detection method
fluorometric
relevant disease(s)
genitourinary disorders; cancer; gastrointestinal diseases
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Fosfataza kwaśna (ACP) to enzym, który katalizuje odszczepianie grup fosforanowych od innych cząsteczek podczas trawienia. Fosfataza kwaśna znajduje się w lizosomach i staje się aktywna po połączeniu z endosomami, zakwaszając pH, a tym samym tworząc optymalne środowisko dla ACP. ACP można również znaleźć w kościach, śledzionie, wątrobie, nerkach i krwi. Stężenie ACP w surowicy może być wykorzystywane jako biomarker raka prostaty, chociaż antygen specyficzny dla prostaty (PSA) jest częściej stosowany.
Application
Zestaw jest odpowiedni do oznaczania aktywności fosfatazy kwaśnej w próbkach biologicznych (np. osoczu, surowicy, lizacie komórkowym, próbkach tkanek).
Biochem/physiol Actions
Zestaw testu fluorometrycznego kwaśnej fosfatazy opiera się na rozszczepieniu syntetycznego substratu. Produkt metylobelliferon (MUB) staje się intensywnie fluorescencyjny po dodaniu odczynnika zatrzymującego. Wzrost fluorescencji przy λEx = 360 nm/λEm = 450 nm po dodaniu odczynnika zatrzymującego jest wprost proporcjonalny do aktywności enzymu.
Features and Benefits
- Liniowy zakres wykrywania: 0,008 do 10 U/L .
- Kompatybilny z wysokowydajnymi systemami obsługi.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description sufficient for 100 fluorometric tests | description 1 kit sufficient for 1,000 assays (multiwell plates), 1 kit sufficient for 100 assays (tubes) | description sufficient for ≥100 tests enzymatic, determination of catalase activity in tissues and cells | description Sufficient for 100 colorimetric tests |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| detection method fluorometric | detection method - | detection method colorimetric | detection method colorimetric |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| shipped in wet ice | shipped in dry ice | shipped in wet ice | shipped in - |
| relevant disease(s) genitourinary disorders; cancer; gastrointestinal diseases | relevant disease(s) - | relevant disease(s) - | relevant disease(s) cancer, prostate tumor; gastrointestinal diseases |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?