Przejdź do
MAK446
Zestaw do oznaczania kwaśnej fosfatazy
Sufficient for 100 colorimetric tests
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 kit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
961,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
12161503
961,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
input
serum
plasma
tissue sample(s)
cell lysate
detection method
colorimetric
relevant disease(s)
cancer, prostate tumor; gastrointestinal diseases
storage temp.
−20°C
General description
Fosfataza kwaśna (ACP) to enzym, który katalizuje odszczepianie grup fosforanowych od innych cząsteczek podczas trawienia. Fosfataza kwaśna znajduje się w lizosomach i staje się aktywna po połączeniu z endosomami, zakwaszając pH, a tym samym tworząc optymalne środowisko dla ACP. ACP można również znaleźć w kościach, śledzionie, wątrobie, nerkach i krwi. Stężenie ACP w surowicy może być wykorzystywane jako biomarker raka prostaty, chociaż antygen specyficzny dla prostaty (PSA) jest częściej stosowany.
Application
Zestaw Acid Phosphatase Assay Kit może być używany do:
  • Badania nad rakiem
  • Badania przewodu pokarmowego
  • Badania metabolizmu
Zestaw jest odpowiedni do oznaczania kwaśnej fosfatazy w próbkach biologicznych (np. osoczu, surowicy, lizacie komórkowym, próbkach tkanek).
Biochem/physiol Actions
Nieradioaktywny, kolorymetryczny zestaw Acid Phosphatase Assay Kit opiera się na rozszczepieniu p-nitrofenolu z syntetycznego substratu. p-Nitrofenol staje się intensywnie zabarwiony po dodaniu odczynnika zatrzymującego. Wzrost absorbancji przy A405 nm po dodaniu odczynnika zatrzymującego jest wprost proporcjonalny do aktywności enzymu.
Features and Benefits
Wydajny i precyzyjny: Wymaga tylko 20 μL próbki z 30-minutową reakcją testową w celu wykrycia poziomu fosfatazy kwaśnej w szerokim zakresie od 0,05 do 60 U/L, zapewniając zarówno wygodę, jak i czułość.
Kompatybilność z systemami o wysokiej wydajności: Łatwe włączenie naszego zestawu do wysokowydajnych systemów obsługi, zapewnia płynne i dokładne przetwarzanie, zwiększając wydajność pracy w laboratorium.
Other Notes
Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat naszej oferty biochemikaliów, wypełnij ten formularz.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MAK447MAK461MAK055
description
Sufficient for 100 colorimetric tests
description
Sufficient for 250 colorimetric tests
description
Sufficient for 500 colorimetric tests
description
sufficient for 100 colorimetric tests
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
input
serum
plasma
tissue sample(s)
cell lysate
input
-
input
protein
input
liquid
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
relevant disease(s)
cancer, prostate tumor; gastrointestinal diseases
relevant disease(s)
osteoporosis; gastrointestinal diseases; orthopedic diseases; cancer
relevant disease(s)
cancer; hematological disorder; gastrointestinal diseases; neurological disorders; cardiovascular diseases
relevant disease(s)
gastrointestinal diseases; cardiovascular diseases
Still not finding the right product?
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
target_organs
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Hi, Im trying to measure the released acid phosphatase activity by using cell culture medium. Can I make that experiment with this kit or it is just for the cell lysate etc. ? Thank you for your answer already!
    1 answer
    1. The kit is optimized for use in determination of acid phosphatase in biological samples (e.g. plasma, serum, cell lysate, tissue samples.) This kit has not been tested for use with cell culture supernatant. The presence of phenol red may interfere with results. In addition, the cultured cell line may not secrete sufficient AP to be detected. It would be up to the end user to determine suitability.