The 500 ug/mL Boron Standard is a 0.05% Boric acid solution.
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
12161503
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
input
plant tissue
water
soil
application(s)
agriculture
environmental
detection method
colorimetric
storage temp.
2-8°C
General description
Bor jest niezbędnym mikroelementem mającym kluczowe znaczenie dla promowania wzrostu roślin. Może naturalnie występować w wodzie lub być wprowadzany do zbiorników wodnych poprzez zrzuty odpadów przemysłowych. Ten mikroelement odgrywa istotną rolę w utrzymaniu integralności strukturalnej ścian komórkowych roślin, błon komórkowych i tkanek rozrodczych. Ponadto przyczynia się do syntezy i wzmocnienia ścian komórkowych roślin oraz pomaga w skutecznym pobieraniu potasu i fosforu przez różne gatunki roślin. Chociaż bor występuje naturalnie w glebie jako minerał boranowy, ilość łatwo dostępna dla roślin jest często ograniczona. W rezultacie niedobór boru jest drugim najbardziej rozpowszechnionym niedoborem mikroelementów wśród roślin uprawnych. Aby zapewnić, że poziom boru w roślinach pozostaje w zdrowym zakresie, często konieczna jest suplementacja gleby nawozami i dodatkami. Brak regulacji poziomu boru, czy to z powodu niedoboru, czy nadmiaru, może znacznie zmniejszyć plony. Ponadto znaczenie boru rozciąga się na utrzymanie równowagi w akwariach słonowodnych. Nieodpowiedni poziom boru może hamować wzrost koralowców i glonów wapiennych, podczas gdy nadmierny poziom może prowadzić do akumulacji kwasu borowego, znanego ze swoich właściwości bakteriobójczych, potencjalnie szkodząc niezbędnym bakteriom. Ponadto, w dziedzinie biotechnologii, borohydryd sodu znajduje powszechne zastosowanie w koniugacji przeciwciał. Jednak zazwyczaj wymaga on usunięcia z produktu końcowego, zwłaszcza w przypadku przeciwciał terapeutycznych, aby zapewnić czystość i bezpieczeństwo produktu.
Application
Zestaw Boron Assay Kit jest odpowiedni do określania poziomu boru w różnych zastosowaniach, w tym:
- Testy rolnicze
- Testy środowiskowe
- Rozwiązania do koniugacji przeciwciał
Zestaw jest odpowiedni do ilościowego oznaczania boru w wodzie, tkankach roślinnych, próbkach gleby i roztworach koniugacyjnych przeciwciał.
Biochem/physiol Actions
Zestaw Boron Assay Kit zapewnia wygodny i niezawodny sposób pomiaru zawartości boru. W teście boran kompleksuje się z azometinem-H, tworząc barwny związek, który można zmierzyć przy długości faliA420 nm. Ten test może być stosowany z różnymi próbkami i jest prosty, czuły i przystosowany do wysokowydajnych badań przesiewowych.
Features and Benefits
Rozszerzony zakres detekcji: Precyzyjne wykrywanie poziomu boru w zakresie od 0,05 do 10 µg/mL (0,05 - 10 ppm) przy użyciu zaledwie 100 µL próbki (płytka 96-dołkowa)
Uproszczony proces: Ciesz się bezproblemową procedurą, która wymaga dodania jednego odczynnika roboczego, oszczędzając czas i wysiłek
Kompatybilność z wysoką wydajnością: Bezproblemowa integracja naszego zestawu z wysokowydajnymi systemami obsługi, zapewniająca wydajność i dokładność.
Uproszczony proces: Ciesz się bezproblemową procedurą, która wymaga dodania jednego odczynnika roboczego, oszczędzając czas i wysiłek
Kompatybilność z wysoką wydajnością: Bezproblemowa integracja naszego zestawu z wysokowydajnymi systemami obsługi, zapewniająca wydajność i dokładność.
Other Notes
Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat naszej oferty biochemikaliów, wypełnij ten formularz.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level - |
| detection method colorimetric | detection method fluorometric | detection method colorimetric | detection method colorimetric, fluorometric |
| input plant tissue | input - | input - | input beverage(s) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| application(s) agriculture | application(s) - | application(s) - | application(s) - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
I have a question about boron Assay kit (MAK448). Standard (500ug/mL Boron), which mean Boric acid or just boron?