Przejdź do
MAK436
Zestaw do oznaczania cholesterolu AF
Sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
Synonim(y):
Zestaw do ilościowego oznaczania cholesterolu
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 kit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2240,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
12161503
2240,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
application(s)
advanced drug delivery
pharmaceutical
detection method
colorimetric, fluorometric
relevant disease(s)
cardiovascular diseases, depression; cancer; neurological disorders
storage temp.
−20°C
General description
Cholesterol jest sterolem i lipidem obecnym w błonach komórkowych i jest transportowany w krwiobiegu wszystkich zwierząt. Jest wykorzystywany do tworzenia błon komórkowych i hormonów oraz odgrywa ważną rolę w procesach sygnalizacji komórkowej. Podwyższony poziom (hipercholesterolemia) jest powiązany z chorobami układu krążenia, takimi jak miażdżyca; podczas gdy niski poziom (hipocholesterolemia) może być powiązany z depresją, rakiem i krwotokiem mózgowym.
Application
Zestaw AF Cholesterol Assay Kit może być używany do:
  • Badania nad rakiem
  • Badania układu sercowo-naczyniowego
  • Badania neurologiczne
Zestaw jest odpowiedni do ilościowego oznaczania cholesterolu i oceny wpływu leków na metabolizm cholesterolu w surowicy, osoczu itp.
Biochem/physiol Actions
Proste, bezpośrednie i gotowe do automatyzacji procedury pomiaru cholesterolu są bardzo pożądane. Zestaw AF Cholesterol Assay Kit wykorzystuje pojedynczy odczynnik roboczy, który łączy hydrolizę estru cholesterolu, utlenianie i reakcję barwną w jednym etapie. Intensywność barwy produktu reakcji przyA570 nm lub intensywność fluorescencji przy λEx = 530 nm/λEm = 585 nm jest wprost proporcjonalna do całkowitego stężenia cholesterolu w próbce.
Features and Benefits
Wydajność i precyzja: Wykrywa poziom cholesterolu w zakresie od 0,1 do 10 mg/dl (kolorymetrycznie) i od 0,02 do 2 mg/dl (fluorymetrycznie) w 30-minutowej reakcji w temperaturze pokojowej, zapewniając zarówno wygodę, jak i czułość.
Kompatybilność z systemami o wysokiej wydajności: Łatwe włączenie naszego zestawu do wysokowydajnych systemów obsługi, zapewnia płynne i dokładne przetwarzanie, zwiększając wydajność pracy w laboratorium.
Other Notes
Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat naszej oferty biochemikaliów, wypełnij ten formularz.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C3045L4646MAK325
description
Sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
description
powder, BioReagent, suitable for cell culture, ≥99%
description
liquid, sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture
description
sufficient for 100 fluorometric tests
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
detection method
colorimetric, fluorometric
detection method
-
detection method
-
detection method
fluorometric
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
relevant disease(s)
cardiovascular diseases, depression; cancer; neurological disorders
relevant disease(s)
-
relevant disease(s)
-
relevant disease(s)
obesity; cardiovascular diseases; cancer
application(s)
advanced drug delivery
pharmaceutical
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
71.6 °F
flash_point_c
22 °C
wgk
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)