Przejdź do
MAK435
Zestaw do oznaczania acetylocholiny
Sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 kit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2240,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
12161503
2240,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
input
cell culture(s)
plasma
saliva
urine
milk
serum
tissue
application(s)
pharmaceutical
detection method
colorimetric, fluorometric
relevant disease(s)
cardiovascular diseases, Alzheimer′s disease; neurodegenerative disorders; neurological disorders
storage temp.
−20°C
General description
Acetylocholina jest wielofunkcyjnym związkiem neurochemicznym o zróżnicowanej roli w mózgu i różnych układach narządów. Działa jako neuroprzekaźnik, ułatwiając komunikację między neuronami, miocytami i komórkami w tkankach gruczołowych. Nazwa "acetylocholina" pochodzi od jej składu chemicznego, który jest estrem kwasu octowego i choliny. Tkanki, które wykorzystują lub reagują na acetylocholinę, nazywane są cholinergicznymi. Chociaż acetylocholina działa jako neuroprzekaźnik w całym organizmie, jest szczególnie związana z połączeniem nerwowo-mięśniowym, gdzie wyzwala aktywację mięśni poprzez połączenie neuronów ruchowych w brzusznym rdzeniu kręgowym z mięśniami. Ponadto acetylocholina służy jako neuroprzekaźnik w autonomicznym układzie nerwowym, umożliwiając komunikację między neuronami przed- i pozazwojowymi. Jest to końcowy produkt uwalniany przez przywspółczulne neurony zwojowe i odgrywa istotną rolę w ruchu mięśni szkieletowych, regulacji mięśni gładkich i mięśnia sercowego, a także w uczeniu się, pamięci i nastroju.
Application
Zestaw Acetylcholine Assay Kit może być używany do:
  • Badania neurologiczne
  • Odkrywania leków
  • Analiza hodowli komórkowych
Zestaw jest odpowiedni do ilościowego oznaczania acetylocholiny i oceny wpływu leków na metabolizm acetylocholiny w surowicy, osoczu, moczu, ślinie, mleku, tkankach i kulturach komórkowych itp.
Biochem/physiol Actions
Zestaw Acetylcholine Assay Kit zapewnia prosty, bezpośredni i wysokowydajny test do pomiaru acetylocholiny w próbkach biologicznych. W tym teście acetylocholina jest hydrolizowana przez acetylocholinoesterazę do choliny, która jest utleniana przez oksydazę choliny, tobetainę i H2O2. Powstały H2O2 reaguje ze specyficznym barwnikiem, tworząc różowy produkt. Intensywność koloru przy 570 nm lub intensywność fluorescencji przy λEx = 530 nm/λEm = 585 nm jest wprost proporcjonalna do stężenia acetylocholiny w próbce.
Features and Benefits
Wygodny i czuły pomiar:
  • Wykorzystuje tylko 20 μL próbki, zapewniając dokładne oznaczenie acetylocholiny.
  • Oferuje szeroki zakres wykrywania 10-200 μM (kolorymetryczny) i 0,4-10 μM (fluorometryczny), zapewniając czułość przy różnych stężeniach.
Uproszczony proces:
  • Ciesz się bezproblemową procedurą wymagającą dodania jednego odczynnika roboczego.
  • Test można przeprowadzić w zaledwie 30-minutowym czasie reakcji, oszczędzając cenny czas i wysiłek.
Other Notes
Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat naszej oferty biochemikaliów, wypełnij ten formularz.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MAK438RDD043A6625
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
detection method
colorimetric, fluorometric
detection method
colorimetric
detection method
-
detection method
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage temp.
-
input
cell culture(s)
plasma
saliva
urine
milk
serum
tissue
input
-
input
-
input
-
relevant disease(s)
cardiovascular diseases, Alzheimer′s disease; neurodegenerative disorders; neurological disorders
relevant disease(s)
immunological diseases; cancer; gastrointestinal diseases
relevant disease(s)
-
relevant disease(s)
-
application(s)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical
application(s)
-
application(s)
-
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
188.6 °F
flash_point_c
87 °C
wgk
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Does the kit compensate for peroxide activity contributed by a compound that could also be an oxidizing agent..
    1 answer
    1. Yes. The kit utilizes a Blank Working Reagent in which Acetylcholinesterase is omitted from the reaction mix. That reagent mix is used to measure endogenous peroxide activity that might be in some test samples.