Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 261,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 776,00 zł 659,60 zł |
Informacje o tej pozycji
261,00 zł
Quality Segment
assay
≥98% (titration)
form
crystalline powder
impurities
≤8% water content (Karl Fischer)
useful pH range
5.5-6.7
pKa
6.1
solubility
water: 500 mg/mL, clear, colorless
cation traces
Pb: ≤5 ppm
SMILES string
[Na+].OS(=O)(=O)CCN1CCOCC1.[O-]S(=O)(=O)CCN2CCOCC2
InChI
1S/2C6H13NO4S.Na/c2*8-12(9,10)6-3-7-1-4-11-5-2-7;/h2*1-6H2,(H,8,9,10);/q;;+1/p-1
InChI key
KHQSUKMBWPKXOP-UHFFFAOYSA-M
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (titration) | assay ≥99% (titration) | assay - | assay ≥99% (titration) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 400 |
| form crystalline powder | form powder or crystals | form dry powder | form crystalline powder |
| solubility water: 500 mg/mL, clear, colorless | solubility water: 500 mg/mL, clear, colorless to almost colorless | solubility - | solubility water: 0.5 g/mL, clear, colorless |
| cation traces Pb: ≤5 ppm | cation traces - | cation traces - | cation traces - |
| impurities ≤8% water content (Karl Fischer) | impurities - | impurities - | impurities ≤8% water content (Karl Fischer) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under MES hemisodium salt
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?