Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 830,00 zł |
5 x 1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2620,00 zł |
Informacje o tej pozycji
830,00 zł
biological source
goat
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
form
lyophilized powder
technique(s)
indirect ELISA: suitable
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Immunoglobulin M (IgM) antibodies appear early in the course of infections. IgM antibodies are responsible for agglutination of red blood cells in mis-matched blood transfusions. The level of IgM may vary with the status of disease or infection.
Application
Chromatin immunoprecipitation (1 paper)
Enzyme-linked immunosorbent assay (1 paper)
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate peroxidase conjugate | conjugate unconjugated |
| biological source goat | biological source goat | biological source goat | biological source goat |
| technique(s) indirect ELISA: suitable | technique(s) Ouchterlony double diffusion: suitable, quantitative precipitin assay: suitable | technique(s) direct ELISA: 1:10,000 | technique(s) Ouchterlony double diffusion: suitable |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form buffered aqueous solution | form lyophilized powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anti-Mouse IgM (μ-chain specific) antibody produced in goat
— lub —
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?