Przejdź do
M802000
CUTAG CPG 2000Å
Synonim(y):
CUTAG CPG
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
461,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41116105
461,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
12-18 μmol/g
Quality Segment
pore size
2000 Å
storage temp.
2-8°C
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
M303000M4030005.05894
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
pore size
2000 Å
pore size
500 Å
pore size
1000 Å
pore size
-
description
12-18 μmol/g
description
-
description
-
description
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)