Przejdź do
M6824
gamma-Mangostin
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
1,3,6,7-Tetrahydroxy-2,8-bis(3,3-dimethylallyl)xanthone, Demethylmangostin, Normangostin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2440,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
7660,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H24O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
396.43
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.25
MDL number:
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
off-white to yellow
solubility
methanol: 1 mg/mL, colorless to yellow
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC1=CC(OC2=CC(O)=C(CC=C(C)C)C(O)=C2C3=O)=C3C(CC=C(C)C)=C1O
InChI
1S/C23H24O6/c1-11(2)5-7-13-15(24)9-18-20(22(13)27)23(28)19-14(8-6-12(3)4)21(26)16(25)10-17(19)29-18/h5-6,9-10,24-27H,7-8H2,1-4H3
InChI key
VEZXFTKZUMARDU-UHFFFAOYSA-N
General description
The fruit hulls of mangosteen contain three major bioactive compounds namely, α-, β-, and γ-mangostin.[1]
Application
γ-Mangostin has been used to study its inhibitory effect on Transthyretin (TTR) fibrillization, a homotetrameric protein involved in human hereditary amyloidosis.[2]
Biochem/physiol Actions
The xanthone derivatives, namely α-, β-, and γ-mangostin have various biological activities including antiproliferative and anti-inflammatory activity, enhancement of natural killer (NK) cell activity, and antiviral effect against human immunodeficiency virus (HIV). γ-Mangostin is also reported to inhibit cyclooxygenase (COX-2) activity and NO production, which in turn reduces the level of prostaglandin E2. It is found to induce cell death in human colon cancer cells.[1]
Xanthone derivative isolated from the mangosteen hull (Garcinia mangostana). Exhibits antioxidant and anticancer properties. Mangosteen xanthones inhibit inflammation in human adipocytes which is important in understanding obesity-associated inflammation and the development of insulin resistance.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
M3824PHL80496PHL89247
Mangostin phyproof® Reference Substance
PHL89247
Mangostin
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
-
form
-
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
solubility
methanol: 1 mg/mL, colorless to yellow
solubility
methanol: 1 mg/mL, clear, very light yellow
solubility
-
solubility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under gamma-Mangostin
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)