Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 961,00 zł |
Informacje o tej pozycji
961,00 zł
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥95.0% (HPLC)
manufacturer/tradename
PhytoLab
application(s)
food and beverages
format
neat
SMILES string
COc1c(O)cc2Oc3cc(O)c(C\C=C(\C)C)c(O)c3C(=O)c2c1C\C=C(/C)C
InChI
1S/C24H26O6/c1-12(2)6-8-14-16(25)10-19-21(22(14)27)23(28)20-15(9-7-13(3)4)24(29-5)17(26)11-18(20)30-19/h6-7,10-11,25-27H,8-9H2,1-5H3
InChI key
GNRIZKKCNOBBMO-UHFFFAOYSA-N
General description
Biochem/physiol Actions
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description phyproof® Reference Substance | description ≥98% (HPLC) | description phyproof® Reference Substance | description ≥98.0% (TLC) |
| grade primary reference standard | grade - | grade primary reference standard | grade - |
| format neat | format - | format neat | format - |
| manufacturer/tradename PhytoLab | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename PhytoLab | manufacturer/tradename - |
| product line phyproof® Reference Substance | product line - | product line phyproof® Reference Substance | product line - |
| assay ≥95.0% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95.0% (HPLC) | assay ≥98.0% (TLC) |
| application(s) food and beverages | application(s) metabolomics | application(s) food and beverages | application(s) - |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?