The average molecular weight is 17000 Daltons.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 242,00 zł |
250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 490,00 zł |
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 782,00 zł |
Informacje o tej pozycji
242,00 zł
Quality Segment
form
powder
color
white to off-white
viscosity
20-30 cP, 2 % in water(20 °C)
SMILES string
[*]OC[C@H]1O[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](CO[*])O[C@@H](O[*])[C@H](O[*])[C@H]2O[*])[C@H](O[*])[C@@H](O[*])[C@@H]1O[*]
InChI key
YLGXILFCIXHCMC-JHGZEJCSSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| color white to off-white | color white to off-white | color - | color - |
| viscosity 20-30 cP, 2 % in water(20 °C) | viscosity 3,500-5,600 cP, 2 % in water(20 °C) | viscosity 3000-5500 mPa.s, 2 % in H2O(20 °C) | viscosity 12-18 cP, 2 % in H2O(20 °C) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methyl cellulose
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
Can I know the Mw range?
1 answer-
Helpful?
-
-
What is the degree of substitution of this material?
1 answer-
The degree of substitution for this product ranges from 1.6 to 1.9. The percent of substitution is 27.5 - 31.5 %.