Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 set | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 172,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41103032
172,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócpackaging
pkg of 4
manufacturer/tradename
Nalgene 6313-0010
technique(s)
cryopreservation: suitable
color
assorted colors, one each red, green, blue, and black
General description
For permanently marking cloth, cardboard and plastic. Smudge-proof ink will not fade at ultra-low temperatures. Extra fine tip.
Legal Information
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description assorted colors, one each red, green, blue, and black | description CryoBox 100, 10 × 10 array | description pkg of 12 ea | description 9 × 9 Array For 1.2 and 2.0 mL vials |
| packaging pkg of 4 | packaging pack of 10 ea | packaging pkg of 12 ea | packaging pack of 4 ea |
| manufacturer/tradename Nalgene 6313-0010 | manufacturer/tradename Nalgene® 5026-1010 | manufacturer/tradename Ted Pella 22313 | manufacturer/tradename Nalgene® 5026-0909 |
| color assorted colors, one each red, green, blue, and black | color - | color - | color - |
| technique(s) cryopreservation: suitable | technique(s) cryopreservation: suitable | technique(s) - | technique(s) cryopreservation: suitable |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nalgene® Cryoware marker set
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?