Przejdź do
286338
DL-Isoserine
98%
Synonim(y):
(±)-3-Amino-2-hydroxypropionic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
631,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H2NCH2CH(OH)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
105.09
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1721413
631,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
form
powder
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
235 °C (dec.) (lit.)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
NCC(O)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO3/c4-1-2(5)3(6)7/h2,5H,1,4H2,(H,6,7)
InChI key
BMYNFMYTOJXKLE-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
S4375S4500S5386
description
98%
description
≥98% (TLC)
description
ReagentPlus®, ≥99% (HPLC)
description
BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, ≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
98%
assay
≥98% (TLC)
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
mp
235 °C (dec.) (lit.)
mp
240 °C (dec.) (lit.)
mp
222 °C (dec.) (lit.)
mp
240 °C (dec.) (lit.)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
application(s)
peptide synthesis
application(s)
-
application(s)
detection
application(s)
-
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
reaction suitability
-
reaction suitability
-
reaction suitability
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)