Przejdź do
M5939
(R)-N4-Hydroxy-N1-[(S)-2-(1H-indol-3-yl)-1-methylcarbamoyl-ethyl]-2-isobutyl-succinamide
>95% (HPLC)
Synonim(y):
GM6001, Galardin, Ilomastat
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2760,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H28N4O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
388.46
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
>95% (HPLC)
Form:
solid
2760,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
>95% (HPLC)
form
solid
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CNC([C@@H](NC([C@@H](C(C)C)CC(NC)=O)=O)CC1=CNC2=CC=CC=C21)=O
InChI
1S/C20H28N4O3/c1-12(2)15(10-18(25)21-3)19(26)24-17(20(27)22-4)9-13-11-23-16-8-6-5-7-14(13)16/h5-8,11-12,15,17,23H,9-10H2,1-4H3,(H,21,25)(H,22,27)(H,24,26)/t15-,17+/m1/s1
InChI key
PFBWZAGFLVKAGR-WBVHZDCISA-N
Application
(R)-N4-Hydroxy-N1-[(S)-2-(1H-indol-3-yl)-1-methylcarbamoyl-ethyl]-2-isobutyl-succinamide has been used:
  • To study its effect on the profiling of active aggrecanases and their specific aggrecan degradation fragments.
  • To study the involvement of autocrine EGF (epidermal growth factor) receptor activation in the regulation of the morphogenetic process, using human umbilical vein endothelial cells.
  • To study the effect of GM6001 blockade on the expression of angiotensin II, the interstitial collagenases and soluble elastin fragments in explant culture supernatants.
Biochem/physiol Actions
GM6001 promotes cardiovascular and hepatocellular function.
Inhibits a wide variety of matrix metalloproteases with Kis in the nanomolar range. Active in a number of animal models of diseases where matrix metalloproteases are thought to be involved.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
364205401481444288
assay
>95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)