Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1270,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1270,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócGeneral description
Methoxypolyethylene glycol p-nitrophenyl carbonate is a polyethylene glycol (PEG) derivative. PEGs are widely used as a covalent modifier of biologic macromolecules and particulates and for mechanism of drug delivery.
Application
Methoxypolyethylene glycol p-nitrophenyl carbonate has been used in a study to obtain unimolecular dendritic micelles designed as solubility enhancers. [1] It has also been used in a study to investigate the properties of lipase from Candida rugosa modified with Mpeg. It is also useful for modification of proteins.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mol wt average mol wt 5,000 | mol wt PEG average Mn 5,000 | mol wt PEG average Mn 10,000 | mol wt PEG average Mn 20,000 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?