Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1310,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 5210,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1310,00 zł
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
storage condition
protect from light
color
pale yellow
solubility
H2O: soluble >5 mg/mL at 60 °C
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.[Na+].[Na+].COc1cccc(\C=C\c2nc3N(CCCOP([O-])([O-])=O)C(=O)N(CC#C)C(=O)c3n2C)c1
InChI
1S/C21H23N4O7P.2Na.H2O/c1-4-11-25-20(26)18-19(24(21(25)27)12-6-13-32-33(28,29)30)22-17(23(18)2)10-9-15-7-5-8-16(14-15)31-3;;;/h1,5,7-10,14H,6,11-13H2,2-3H3,(H2,28,29,30);;;1H2/q;2*+1;/p-2/b10-9+;;;
InChI key
FANGYFUIIWHEAQ-WCVSPGPUSA-L
General description
Biochem/physiol Actions
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form powder | form solid | form solid |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| storage condition protect from light | storage condition desiccated | storage condition desiccated, protect from light | storage condition desiccated |
| solubility H2O: soluble >5 mg/mL at 60 °C | solubility DMSO: ≥8 mg/mL at 60 °C | solubility H2O: >10 mg/mL | solubility H2O: ≥5 mg/mL |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?