Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1120,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3860,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
4-(HO)C6H4CH2C(CH3)(NH2)CO2CH3 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
245.70
UNSPSC Code:
12352108
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
EC Number:
230-900-0
Beilstein/REAXYS Number:
5163031
MDL number:
1120,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥95% (HPLC)
mp
192 °C (dec.) (lit.)
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl[H].COC(=O)C(C)(N)Cc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C11H15NO3.ClH/c1-11(12,10(14)15-2)7-8-3-5-9(13)6-4-8;/h3-6,13H,7,12H2,1-2H3;1H
InChI key
OOVDEPZODSXAMU-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... TH(7054)
Application
α-Methyl-DL-tyrosine methyl ester hydrochloride has been used to evaluate norepinephrine turnover.
Biochem/physiol Actions
α-Methyl-DL-tyrosine (α-MT) prevents hyperactivity, sniffing-licking-gnawing syndrome, anorexia and ameliorates certain effects of amphetamine. It inhibits dopamine production and prevents apoptosis stimulated by mutant α-synuclein.
Tyrosine hydroxylase inhibitor.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥95% (HPLC) | assay 99% | assay 98% | assay 97% |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| Gene Information human ... TH(7054) | Gene Information - | Gene Information - | Gene Information - |
| storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
| mp 192 °C (dec.) (lit.) | mp 155-156 °C (lit.) | mp 218-220 °C (lit.) | mp 210-214 °C |
| solubility DMSO: ≥20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow | solubility - | solubility - | solubility - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?