Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1970,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H15N5O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
265.27
UNSPSC Code:
41106305
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.51
MDL number:
Assay:
≥98% (TLC)
Form:
powder
Solubility:
acetic acid: 49.00-51.00 mg/mL, clear, colorless
Storage temp.:
−20°C
1970,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
N6-Methyl-2′-deoxyadenosine,
assay
≥98% (TLC)
Quality Segment
form
powder
solubility
acetic acid: 49.00-51.00 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
CNc1ncnc2n(cnc12)[C@H]3C[C@H](O)[C@@H](CO)O3
InChI
1S/C11H15N5O3/c1-12-10-9-11(14-4-13-10)16(5-15-9)8-2-6(18)7(3-17)19-8/h4-8,17-18H,2-3H2,1H3,(H,12,13,14)/t6-,7+,8+/m0/s1
InChI key
DYSDOYRQWBDGQQ-XLPZGREQSA-N
Application
N6-Methyl-2′-deoxyadenosine has been used as a standard to assess the levels of modified bases in genomic DNA by the ultra-high-performance liquid chromatography coupled with triple quadrupole mass spectrometry (UHPLC-QQQ-MS/MS) method.[1] It has also been used to study its potential in promoting the proliferation oferythroid progenitor cells.
Biochem/physiol Actions
N6-Methyl-2′-deoxyadenosine (N6-Me-dAdo) is a precursor of N6-methyl 2′-deoxyadenosine 3′,5′-bisphosphate (N6MABP), a competitive and selective inhibitor of P2Y1 receptors.[2] It is located at the transcription start site and plays a role in increased gene expression in Chlamydomonas reindardtii. N6-Me-dAdo augments the within transposable elements and is present at higher levels during the development of Drosophila.[3] It is involved in the regulation of gene transcription, DNA repair, and replication in prokaryotes and protists. N6-Me-dAdo complemented with gene bodies might induce gene expression in human cells.[3]
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form - |
| solubility acetic acid: 49.00-51.00 mg/mL, clear, colorless | solubility hot water: 19.60-20.40 mg/mL, clear, colorless | solubility - | solubility - |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?