Przejdź do
M2780
N6-Methyladenosine 5′-monophosphate sodium salt
≥97% (HPLC)
Synonim(y):
6-Me-5′-AMP, N-Methyl-5′-adenylic acid disodium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2170,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C11H15N5O7PNa
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
383.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
NACRES:
NA.22
Assay:
≥97% (HPLC)
Storage temp.:
−20°C
2170,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na].CNc1ncnc2n(cnc12)C3OC(COP(O)(O)=O)C(O)C3O
InChI
1S/C11H16N5O7P.2Na/c1-12-9-6-10(14-3-13-9)16(4-15-6)11-8(18)7(17)5(23-11)2-22-24(19,20)21;;/h3-5,7-8,11,17-18H,2H2,1H3,(H,12,13,14)(H2,19,20,21);;/q;2*+1/p-2/t5-,7-,8-,11-;;/m1../s1
InChI key
HFOKUKRAZPHTHH-LYYWGVPGSA-L
Application
N6-Methyladenosine 5′-monophosphate sodium salt can be used in N6-methyladenosine (m6A) ribonucleoprotein immunoprecipitation reactions. m6A has gained a lot of attention in the recent years because the mRNA modification with m6A has been shown to play a role in stability and translational efficiency of mRNA.
Biochem/physiol Actions
A glycogen phosphorylase b activator.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
01930SAB5701383MABE1006
description
≥97% (HPLC)
description
≥99.0% (HPLC)
description
-
description
clone 17-3-4-1, from mouse
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
-
assay
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)