Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1090,00 zł |
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1780,00 zł |
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 6620,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1090,00 zł
biological source
rabbit muscle
form
buffered aqueous glycerol solution
specific activity
0.5-1.5 units/mg protein (biuret)
mol wt
heavy chain ~200 kDa (each), light chain 15-20 kDa (each), ~480 kDa
technique(s)
ELISA: suitable
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
Physical form
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) ELISA: suitable | technique(s) electrophoresis: suitable | technique(s) - | technique(s) inhibition assay: suitable |
| biological source rabbit muscle | biological source rabbit muscle | biological source Porcine heart | biological source human plasma |
| mol wt heavy chain ~200 kDa (each), ~480 kDa, light chain 15-20 kDa (each) | mol wt - | mol wt heavy chain ~200 kDa (each), light chain 15-20 kDa (each), ~480 kDa | mol wt heavy chain 41 kDa, light chain 21 kDa |
| form buffered aqueous glycerol solution | form buffered aqueous glycerol solution | form buffered aqueous glycerol solution | form lyophilized powder |
| specific activity 0.5-1.5 units/mg protein (biuret) | specific activity - | specific activity 0.1-0.5 units/mg protein (biuret) | specific activity - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?