Przejdź do
M1438
(±)-2-Methylarachidonoyl-2′-fluoroethylamide
≥95%, ethanol solution
Synonim(y):
2-Methyl-2′-fluoro AEA, Fluoromethanandamide, O-689
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
864,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H38NOF
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
363.55
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
EC Number:
200-578-6
MDL number:
Assay:
≥95%
Form:
ethanol solution
864,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95%
form
ethanol solution
drug control
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCC(C)C(=O)NCCF
InChI
1S/C23H38FNO/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22(2)23(26)25-21-20-24/h7-8,10-11,13-14,16-17,22H,3-6,9,12,15,18-21H2,1-2H3,(H,25,26)/b8-7-,11-10-,14-13-,17-16-
InChI key
HMMNZALKMVCHHZ-ZKWNWVNESA-N
Biochem/physiol Actions
An analog of arachidonylethanolamide (anandamide) that is a potent, selective CB1 cannabinoid receptor agonist. The methyl group at the C-2 position of arachidonic acid gives the compound enhanced metabolic stability. It can fully substitute for Δ9-THC in animal self-administration tests.
Anandamide analog; potent, selective CB1 cannabinoid receptor agonist.
Disclaimer
Supply conditions do not apply to the regions and states of Brazil: North, Northeast, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, and Rio Grande do Sul.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
319856U211130U211150
description
≥95%, ethanol solution
description
99 atom % D
description
configured for ABI
description
configured for ÄKTA® and OligoPilot®
form
ethanol solution
form
-
form
powder
form
powder
assay
≥95%
assay
99% (CP)
assay
≥99% (31P-NMR), ≥99.0% (reversed phase HPLC)
assay
≥99% (31P-NMR), ≥99.0% (reversed phase HPLC)
drug control
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
drug control
-
drug control
-
drug control
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
57.2 °F - closed cup
flash_point_c
14 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)