Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 751,00 zł 563,25 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H21N3O5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
307.37
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
MDL number:
563,25 zł
Cena katalogowa751,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Met-Ala-Ser,
assay
≥97% (TLC)
Quality Segment
form
powder
color
white
storage temp.
−20°C
SMILES string
CSCC[C@H](N)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](CO)C(O)=O
InChI
1S/C11H21N3O5S/c1-6(9(16)14-8(5-15)11(18)19)13-10(17)7(12)3-4-20-2/h6-8,15H,3-5,12H2,1-2H3,(H,13,17)(H,14,16)(H,18,19)/t6-,7-,8-/m0/s1
InChI key
WXHHTBVYQOSYSL-FXQIFTODSA-N
Application
Met-Ala-Ser has been used as a tripeptide in the OH radical-induced oxidation reaction and analysis by high performance liquid chromatography-diode array detector-fluorescence detector (HPLC-DAD-FLD).
Biochem/physiol Actions
Met-Ala-Ser (MAS) is used to complex with peptide deformylase(s) (PDF) to help delineate mechanisms of recognition of mimic-peptides by N-terminal cleaved expression peptide.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥97% (TLC) | assay ≥99% (TLC) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥98.0% (TLC) |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| color white | color white | color white to off-white | color white |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?